Key Documents
347280
Sigma-Aldrich
Magnesium hexafluoroacetylacetonate 1,2-dimethoxyethane complex
About This Item
Fórmula linear:
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
Número CAS:
Peso molecular:
528.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
65-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F