Documentos Principais
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyl methyl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H18FeOP
Número CAS:
Peso molecular:
421.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
pf
127-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
Aplicação
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)