Documentos Principais
346675
Sigma-Aldrich
5-Acetylsalicylamide
98%
Sinônimo(s):
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3COC6H3(OH)CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
220-222 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
chave InChI
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Acetylsalicylamide is formed by lewis acidic ionic liquid catalyzed Friedel-Crafts acylation of salicylamide with acetyl chloride.[1]
Aplicação
5-Acetylsalicylamide can be used in the preparation of 5-acetyl-2(3H)-benzoxazolone, via two-step synthetic route using Hofmann rearrangement.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Acylation of salicylamide to 5-acetylsalicylamide using ionic liquids as dual catalyst and solvent.
Chen W, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 16(5), 800-804 (2010)
New heterocyclic chalcones. Part 6. Synthesis and cytotoxic activities of 5-or 6-(3-aryl-2-propenoyl)-2 (3H)-benzoxazolones.
Ivanova YB, et al.
Heterocyclic Communications, 19(1), 23-28 (2013)