Documentos Principais
346322
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
281.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
190-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16;/h1-8,16H,9-10,15H2;1H
chave InChI
ZJODQRQMMAIPJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)