Documentos Principais
346306
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanophenylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4SC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
255.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
210-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Sc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO2S/c15-9-10-5-1-3-7-12(10)18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
chave InChI
FMGHXZOIAXNGOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)