Documentos Principais
345970
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-1,1-diphenylethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17ClO
Número CAS:
Peso molecular:
308.80
Número MDL:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)