Key Documents
345407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinethione
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NOS
Número CAS:
Peso molecular:
145.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −23°, c = 0.4 in chloroform
pf
51-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NOS/c1-4(2)5-3-8-6(9)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,9)/t5-/m1/s1
chave InChI
CIRDXQWBLPPFPN-RXMQYKEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)