Documentos Principais
345318
Sigma-Aldrich
Polytetrahydrofuran, linear-chain polymer with oxirane
average Mn ~1,250
Sinônimo(s):
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl, oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
peso molecular
average Mn ~1,250
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)