Key Documents
345253
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
197.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
pf
42-46 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
chave InChI
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup