Documentos Principais
344842
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-pyridylmethyl)-2-thiourea
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N4S
Número CAS:
Peso molecular:
258.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
pf
157-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C(NCc1cccnc1)NCc2cccnc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)