Documentos Principais
344567
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyanisole
98%
Sinônimo(s):
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1OC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)