Documentos Principais
344540
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxo-6-octenoate, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2CH2COCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
118 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12-2/h3-4H,5-7H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
KEFBZRDCTCSBIN-ONEGZZNKSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)