Documentos Principais
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
299.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
189-191 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)