Documentos
344028
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, ~70%
About This Item
Fórmula linear:
HOC10H6SO3Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.21 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
~70%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
OIKKPHLQUZYWQL-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3