Documentos Principais
343692
Sigma-Aldrich
5-(2-Adamantylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
276.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
pf
207-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC(=O)C(\C(=O)O1)=C2\C3CC4CC(C3)CC2C4
InChI
1S/C16H20O4/c1-16(2)19-14(17)13(15(18)20-16)12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-11H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10-,11+
chave InChI
SIYYOHROEIZBBC-DTIDVZRVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)