Documentos Principais
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenone 1,1-dioxide
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, HOTDO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O4S
Número CAS:
Peso molecular:
300.33
Beilstein:
544870
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
238-240 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
chave InChI
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)