Documentos Principais
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) fluoride
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Yttrium trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
YF3
Número CAS:
Peso molecular:
145.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99.9%
forma
fused
pieces
tamanho de partícula
3-12 mm
densidade
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Suitable for vacuum deposition.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)