Key Documents
342343
Sigma-Aldrich
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12Br2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
463.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pt]Br.C1CC=CCCC=C1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)