Documentos Principais
342246
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroarsenate(V)
98%
Sinônimo(s):
Hexaflurate, Nopalmate
About This Item
Fórmula linear:
KAsF6
Número CAS:
Peso molecular:
228.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: arsenic
pf
400 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.K/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
chave InChI
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)