Documentos
341924
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4OCF2CHF2
Número CAS:
Peso molecular:
208.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
98 °C/65 mmHg (lit.)
densidade
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1