Documentos Principais
341886
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6F4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
272.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
142-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7HBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h(H,13,14)
chave InChI
MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)