Documentos Principais
341649
Sigma-Aldrich
Copper(II) 3,5-diisopropylsalicylate hydrate
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid copper(II) complex
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H34CuO6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
506.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)