Documentos Principais
341312
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tert-butyl methyl etherate
Sinônimo(s):
Trifluoro(2-methoxy-2-methylpropane)boron
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH3 · BF3
Número CAS:
Peso molecular:
155.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
densidade
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)F.COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O.BF3/c1-5(2,3)6-4;2-1(3)4/h1-4H3;
chave InChI
QWGFHWYHOUAXSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in generation of diborane
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)