Documentos Principais
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
Sinônimo(s):
DMADC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
solid
pf
60-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
chave InChI
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)