Documentos
340413
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-d3 deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
D2NOD·DCl
Número CAS:
Peso molecular:
73.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pf
156-158 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H].[2H]ON([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1D2,2D/hD
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-MUONFQNCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3