Documentos Principais
340340
Sigma-Aldrich
Manganese(II) hexafluoroacetylacetonate trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
523.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
core: manganese
pf
173 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
chave InChI
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)