Ensaio
99%
atividade óptica
[α]24/D −11°, neat
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
137-138 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
chave InChI
QNVRIHYSUZMSGM-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup