Documentos Principais
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O2S
Número CAS:
Peso molecular:
232.30
Número MDL:
grau
technical grade
Ensaio
90%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
chave InChI
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)