Documentos Principais
337803
Sigma-Aldrich
Melamine/hydrogen fluoride
30:70 % (w/w)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7FN6
Número CAS:
Peso molecular:
146.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
concentração
30:70 % (w/w)
densidade
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)