Documentos Principais
337765
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-phenylmaleimide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
p.e.
172 °C/12 mmHg (lit.)
pf
96-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
chave InChI
QAVUFFJVZGZJMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)