Documentos Principais
337749
Sigma-Aldrich
Benzo[a]anthracene-7,12-dione
purified by sublimation, 98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
258.27
Beilstein:
2052941
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
purificado por
sublimation
pf
169-171 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)