Documentos Principais
337730
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
Sinônimo(s):
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4K2N4PtS4
Número CAS:
Peso molecular:
505.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)