Documentos Principais
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H46Cl4P4Pd2
Número CAS:
Peso molecular:
1137.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
247 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)