Documentos Principais
337641
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
98%
Sinônimo(s):
Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SCu
Número CAS:
Peso molecular:
172.71
Beilstein:
3709171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
98%
pf
280 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
chave InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)