Documentos Principais
337234
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dibromoaniline
98%
Sinônimo(s):
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(Br)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
285.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2ClN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
chave InChI
XEYLQXUJSOJWJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-2,6-dibromoaniline is a symmetrical chlorodibromo aniline. 4-Chloro-2,6-dibromoaniline was prepared by bromination of p-chloroaniline.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chattaway FD and Orton KJP.
Chattaway FD and Orton KJP.
Journal of the Chemical Society, 79, 816-822 (1901)