Documentos
336955
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine
90%, technical grade
Sinônimo(s):
P(t-Bu)3
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]3P
Número CAS:
Peso molecular:
202.32
Beilstein:
1738613
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pb
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
pf
30-35 °C (lit.)
densidade
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Minseon Kong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-19)
The leakage and volatilization of liquid electrolytes limit the commercialization of dye-sensitized solar cells (DSCs). As solid-state (ss) hole-transporting materials, free from leakage and volatilization, biscarbazole-based polymers with different molecular weights (PBCzA-H (21,200 g/mol) and PBCzA-L (2450 g/mol)) were applied