336718
Cadmium bromide tetrahydrate
98%
Sinônimo(s):
Cadmium dibromide tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.Br[Cd]Br
InChI
1S/2BrH.Cd.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.