Key Documents
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
Sinônimo(s):
Dipotassium heptafluorotantalate
About This Item
Fórmula linear:
K2TaF7
Número CAS:
Peso molecular:
392.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
powder
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
densidade
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
chave InChI
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Aplicação
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)