Documentos Principais
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
Sinônimo(s):
Vanadium monocarbide
About This Item
Fórmula linear:
VC
Número CAS:
Peso molecular:
62.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
forma
powder
tamanho de partícula
1.5-2 μm
pf
2810 °C (lit.)
densidade
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
chave InChI
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)