Documentos
336130
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
98%
Sinônimo(s):
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2Rb
Número CAS:
Peso molecular:
146.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M