Documentos Principais
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
363.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
239-242 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)