Documentos Principais
335436
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylaniline
97%
Sinônimo(s):
6-Methyl-m-anisidine
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
43-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An expedient approach to the 2, 3, 5, 6-tetrasubstituted pyridine core of nosiheptide using oxidative cleavage of 2, 3, 5, 8-tetrasubstituted quinolines.
Taddei D, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 56-63 (2007)