Documentos Principais
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
Sinônimo(s):
O-Acetylguaiacol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)