Key Documents
335088
Sigma-Aldrich
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Sinônimo(s):
HRh(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium hydride
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]4RhH
Número CAS:
Peso molecular:
1153.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhodium
pf
140-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[RhH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Rh.H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h4*1-15H;;
chave InChI
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for hydrogenation of alkenes and hydrosilylation of alkynes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Watanabe, H.; Asami, M.; Nagai, Y.
Journal of Organometallic Chemistry, 195, 363-363 (1980)
Beaupere, D.; Bauer, P.; Uzan, R.
Canadian Journal of Chemistry, 57, 218-218 (1979)