Documentos Principais
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12FN
Número CAS:
Peso molecular:
165.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
34-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)