Key Documents
334669
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7N3S2
Número CAS:
Peso molecular:
161.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
135-137 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C4H7N3S2/c1-2-8-4-7-6-3(5)9-4/h2H2,1H3,(H2,5,6)
chave InChI
VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole is an inhibitor of copper corrosion. Effect of 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole on the copper corrosion in aerated HCl solution has been investigated.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effectiveness of corrosion inhibitor films for the conservation of bronzes and gilded bronzes.
Balbo A, et al.
Corrosion Science, 59, 204-212 (2012)
Effects of 2-amino-5-ethylthio-1, 3, 4-thiadiazole on copper corrosion as a corrosion inhibitor in aerated acidic pickling solutions.
Sherif EM and Park S-M.
Electrochimica Acta, 51(28), 6556-6562 (2006)