Documentos Principais
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate salt
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine hemisulfate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
191.16
Beilstein:
3781587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
resíduo de ignição
≤1%
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)