Documentos
333794
Sigma-Aldrich
Cesium propionate, compound with propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2Cs · xC2H5CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
207.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
powder and chunks
composição
Degree of hydration, ≤1
pf
160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs].CCC(O)=O
InChI
1S/2C3H6O2.Cs/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+1/p-1
chave InChI
WIHYSNKBMOMJGD-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges