Documentos Principais
333727
Sigma-Aldrich
Bromomagnesium isopropylcyclohexylamide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo[N-(1-methylethyl)cyclohexanaminato]magnesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18BrMgN
Número CAS:
Peso molecular:
244.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
concentração
1.0 M in THF
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
Embalagem
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)