Documentos Principais
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
194.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4825 (lit.)
p.e.
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
chave InChI
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)